Tlačiť
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302066-5G PC302066-1G
APOSPC302066-5GEA 255.96 EUR
APOSPC302066-5G APOSPC302066-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06205353
Číslo CAS: 773129-56-9