Tlačiť
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302051-1G PC302051-5G PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302051-1G APOSPC302051-5G APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660340
Číslo CAS: 886761-69-9