Tlačiť
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(3-Chloro-2,4-difluorophenyl)acetonitrile
PC302044-1G PC302044-5G PC302044-10G
APOSPC302044-1GEA 103.09 EUR
APOSPC302044-1G APOSPC302044-5G APOSPC302044-10G
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660338
Číslo CAS: 886761-67-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III