Tlačiť
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 99.34 EUR
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025358
Číslo CAS: 916420-41-2