Tlačiť
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC302034-1G PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA 106.3 EUR
APOSPC302034-1G APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Teplota tavenia: 83…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06656906
Číslo CAS: 174603-48-6