Tlačiť
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC302025-1G PC302025-5G PC302025-25G PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA 146.01 EUR
APOSPC302025-1G APOSPC302025-5G APOSPC302025-25G APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660233
Číslo CAS: 633317-69-8
OSN: 3439
ADR: 6.1,II