Tlačiť
2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302023-1G PC302023-5G PC302023-25G PC302023-100G
APOSPC302023-1GEA 119.53 EUR
APOSPC302023-1G APOSPC302023-5G APOSPC302023-25G APOSPC302023-100G
2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660213
Číslo CAS: 874285-22-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III