Tlačiť
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302013-1G PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA 91.33 EUR
APOSPC302013-1G APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Vzorec: C₉H₇BrF₂
Mw: 233.053 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116060
Číslo CAS: 886498-36-8