Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302012-1G PC302012-5G
APOSPC302012-1GEA 124.57 EUR
APOSPC302012-1G APOSPC302012-5G
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
2,4-Difluoro-3-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₃
Mw: 214.166 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115937
Číslo CAS: 886499-22-5