Tlačiť
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3017-1G PC3017-5G PC3017-25G
APOSPC3017-1GEA 63.38 EUR
APOSPC3017-1G APOSPC3017-5G APOSPC3017-25G
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole 97%
2,5-Dimethyl-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Vzorec: C₁₃H₁₂F₃N
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085042
Číslo CAS: 570-05-8