Tlačiť
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301054-1G PC301054-250MG
APOSPC301054-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301054-1G APOSPC301054-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Mw: 254.233 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514953-09-2