Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301053-1G PC301053-250MG
APOSPC301053-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301053-1G APOSPC301053-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Mw: 226.18 g/mol
Teplota tavenia: 211…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2168187-84-4