Tlačiť
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301049-1G PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301049-1G APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂
Mw: 353.547 g/mol
Teplota tavenia: 130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-02-8