Tlačiť
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Mw: 333.129 g/mol
Teplota tavenia: 124…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-39-4