Tlačiť
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301045-1G PC301045-250MG
APOSPC301045-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301045-1G APOSPC301045-250MG
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Mw: 246.598 g/mol
Teplota tavenia: 211…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-10-8