Tlačiť
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Mw: 274.651 g/mol
Teplota tavenia: 128…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-47-4