Tlačiť
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301042-1G PC301042-250MG
APOSPC301042-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301042-1G APOSPC301042-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Mw: 319.102 g/mol
Teplota tavenia: 135…137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-43-0