Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301041-1G PC301041-250MG
APOSPC301041-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301041-1G APOSPC301041-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Mw: 230.143 g/mol
Teplota tavenia: 211…213 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-09-5