Tlačiť
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301040-1G PC301040-250MG
APOSPC301040-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301040-1G APOSPC301040-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Mw: 258.197 g/mol
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-49-6