Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301037-1G PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301037-1G APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Mw: 230.143 g/mol
Teplota tavenia: 214…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32689366
Číslo CAS: 2168347-64-4