Tlačiť
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Mw: 291.049 g/mol
Teplota tavenia: 226…228 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-52-1