Tlačiť
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Mw: 319.102 g/mol
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-42-9