Tlačiť
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301032-1G PC301032-250MG
APOSPC301032-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301032-1G APOSPC301032-250MG
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Mw: 274.651 g/mol
Teplota tavenia: 103…106 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-51-0