Tlačiť
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301031-1G PC301031-250MG
APOSPC301031-1GEA 596.03 EUR
APOSPC301031-1G APOSPC301031-250MG
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Mw: 254.233 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2514942-05-1