Tlačiť
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC301030-1G PC301030-250MG
APOSPC301030-1GEA 529.94 EUR
APOSPC301030-1G APOSPC301030-250MG
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₈F₂N₄O
Mw: 226.183 g/mol
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 2451256-41-8