Tlačiť
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC301028-1G PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA 1127.56 EUR
APOSPC301028-1G APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.129 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18910100
Číslo CAS: 1356999-25-1