Tlačiť
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300987-1G PC300987-250MG
APOSPC300987-1GEA 707.39 EUR
APOSPC300987-1G APOSPC300987-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Mw: 309.039 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19687630
Číslo CAS: 1121051-31-7