Tlačiť
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300981-1G PC300981-5G
APOSPC300981-1GEA 39.74 EUR
APOSPC300981-1G APOSPC300981-5G
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Ethyl 2,4-difluoro-5-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₂IO₂
Mw: 312.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24107026
Číslo CAS: 1541937-20-5