Tlačiť
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300979-1G PC300979-5G
APOSPC300979-1GEA 99.34 EUR
APOSPC300979-1G APOSPC300979-5G
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06204924
Číslo CAS: 651341-68-3