Tlačiť
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300977-10G PC300977-1G PC300977-5G
APOSPC300977-10GEA 1029.04 EUR
APOSPC300977-10G APOSPC300977-1G APOSPC300977-5G
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Mw: 202.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04967300
Číslo CAS: 97914-54-0