Tlačiť
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300969-10G PC300969-1G PC300969-5G
APOSPC300969-10GEA 1801.32 EUR
APOSPC300969-10G APOSPC300969-1G APOSPC300969-5G
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Mw: 337.068 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520135
Číslo CAS: 1455953-78-2