Tlačiť
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 69.8 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉FO₃S
Teplota tavenia: 97…98 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21090339
Číslo CAS: 20951-14-8