Tlačiť
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-2-(2-fluoro-phenyl-hydrazono)-acetic acid ethyl ester
PC300846-1G PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA 175.29 EUR
APOSPC300846-1G APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClFN₂O₂
Mw: 244.65 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06809224
Číslo CAS: 64989-74-8