Tlačiť
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 291.61 EUR
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Vzorec: C₁₄H₁₄FNO
Mw: 231.265 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11631315
Číslo CAS: 1095045-47-8