Tlačiť
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 439.82 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Mw: 249.187 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00764454
Číslo CAS: 213192-56-4