Tlačiť
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300798-1G PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA 198.96 EUR
APOSPC300798-1G APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Vzorec: C₈H₉ClFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013628
Číslo CAS: 62924-64-5
OSN: 2735
ADR: 8,III