Tlačiť
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300788-1G PC300788-5G PC300788-250MG
APOSPC300788-1GEA 331.26 EUR
APOSPC300788-1G APOSPC300788-5G APOSPC300788-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₆F₂N₂O₂
Mw: 270.275 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103349
Číslo CAS: 1858251-84-9