Tlačiť
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one hydrobromide
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 257.16 EUR
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Mw: 362.969 g/mol
Teplota tavenia: 145…150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28040497
Číslo CAS: 1377962-47-4