Tlačiť
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300760-1G PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA 415.16 EUR
APOSPC300760-1G APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16877111
Číslo CAS: 1656263-44-3