Tlačiť
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300758-1G PC300758-5G
APOSPC300758-1GEA 226.72 EUR
APOSPC300758-1G APOSPC300758-5G
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Vzorec: C₁₆H₂₀ClF₃N₂O
Mw: 348.791 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27995626
Číslo CAS: 1858255-70-5