Tlačiť
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 39.74 EUR
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Mw: 264.588 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168284
Číslo CAS: 1355171-48-0