Tlačiť
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 49.67 EUR
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.583 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06204184
Číslo CAS: 57381-36-9