Tlačiť
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300691-1G PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA 225.52 EUR
APOSPC300691-1G APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S
Mw: 387.216 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442764
Číslo CAS: 486422-42-8