Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Cyano-3,5-difluorophenyl)morpholine
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 622.47 EUR
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Mw: 224.207 g/mol
Teplota tavenia: 112…114 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19442761
Číslo CAS: 840481-30-3