Tlačiť
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300685-1G PC300685-5G PC300685-10G
APOSPC300685-1GEA 197.48 EUR
APOSPC300685-1G APOSPC300685-5G APOSPC300685-10G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Vzorec: C₁₀H₁₀BrF₃N₂O₂S
Mw: 359.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18074544
Číslo CAS: 1427460-44-3