Tlačiť
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300681-1G PC300681-5G PC300681-10G
APOSPC300681-1GEA 197.48 EUR
APOSPC300681-1G APOSPC300681-5G APOSPC300681-10G
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(2,4-Difluorophenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Mw: 186.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09741082
Číslo CAS: 169286-61-7