Tlačiť
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300648-1G PC300648-10G PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA 219.91 EUR
APOSPC300648-1G APOSPC300648-10G APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₇F₃N₂O₂
Mw: 268.191 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846261
Číslo CAS: 1227954-93-9