Tlačiť
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300643-1G PC300643-10G PC300643-5G
APOSPC300643-1GEA 328.92 EUR
APOSPC300643-1G APOSPC300643-10G APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₁₁H₅BrF₄N₂O
Mw: 337.068 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11520136
Číslo CAS: 1227955-13-6