Tlačiť
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 328.46 EUR
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Mw: 403.286 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11615819
Číslo CAS: 1227955-15-8