Tlačiť
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC300641-1G PC300641-10G PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA 328.46 EUR
APOSPC300641-1G APOSPC300641-10G APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Mw: 403.286 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11615818
Číslo CAS: 1227955-27-2